Iminodiessigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,2'-Azanediyldiacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14165.0250
8.14165.0250EA 44.1 EUR
8.14165.0250
Iminodiessigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Iminodiessigsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,10 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004280
CAS-Nummer: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point 247 °C (decomposition)
Molar Mass 133.10 g/mol
pH 2.2 - 2.3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hill Formula C4H7NO4
Chemical Formula HN(CH2COOH)2