(2R)-(-)-1-Benzoyl-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinon zur Synthese

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14167.0001
8.14167.0001EA 0 EUR
8.14167.0001
(2R)-(-)-1-Benzoyl-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinon zur Synthese
(2R)-(-)-1-Benzoyl-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinon
Formel: C₁₅H₂₀N₂O₂
CAS-Nummer: 101055-57-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 144 - 147 °C
Molar Mass 260.33 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR