Polyethylenglycoldimethylether, M.W. 500 stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Poly(ethylene glycol) dimethyl ether Mn 250

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14171.0500
8.14171.0500EA 115 EUR
8.14171.0500
Polyethylenglycoldimethylether, M.W. 500 stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycoldimethylether
Formel: H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃
MDL: MFCD00147972
CAS-Nummer: 24991-55-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 13 °C
Molar Mass 530.65 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 220 °C
Refractive Index 1.454 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH (100 g/l, H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 360 °C
Viscosity kinematic 15 mm2/s (40 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR