Polyethylenglycoldimethylether, M.W. 250 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether Mn 250
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14173.0500
8.14173.0500EA
97.2
EUR
8.14173.0500
Polyethylenglycoldimethylether, M.W. 250 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycoldimethylether
Formel:
H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃ |
MDL:
MFCD00147972 CAS-Nummer: 24991-55-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -23 °C |
Molar Mass | 250 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 137 °C |
Refractive Index | 1.439 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.5 %(V) |
Density | 1.03 g/cm3 (20 °C) |
pH | (100 g/l, H2O, 20 °C) neutral |
Viscosity kinematic | 7.8 mm2/s (20 °C) |