5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14204.0001
8.14204.0001EA 101 EUR
8.14204.0001
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxan
Formel: C₇H₁₃NO₄
CAS-Nummer: 33884-29-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 175.18 g/mol
Boiling Point 67 - 69 °C (1 hPa)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C7H13NO4

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR