1,2,3,4-Tetrachlor-5,5-dimethoxycyclopentadien zur Synthese
Lieferant: Merck
Synonyme:
5,5-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrachlorocyclopentadiene, 1,2,3,4-Tetrachloro-5,5-dimethoxycyclopentadiene
8.14227.0005
8.14227.0005EA
0
EUR
8.14227.0005
1,2,3,4-Tetrachlor-5,5-dimethoxycyclopentadien zur Synthese
1,2,3,4-Tetrachlor-5,5-dimethoxycyclopentadien
Formel:
C₇H₆Cl₄O₂ Molecular Weight: 263,93 g/mol |
MDL:
MFCD00001353 CAS-Nummer: 2207-27-4 EINECS: 218-623-3 |