2-Methyl-2-thiazolin
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methyl-4,5-dihydrothiazole
8.14232.0010
8.14232.0010EA
0
EUR
8.14232.0010
2-Methyl-2-thiazolin
2-Methyl-2-thiazolin
Formel:
C₄H₇NS Molecular Weight: 101.17 g/mol |
MDL:
MFCD00005314 CAS-Nummer: 2346-00-1 EINECS: 219-071-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -101 °C |
Molar Mass | 101.17 g/mol |
Boiling Point | 144 - 146 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 37 °C |
Refractive Index | 1.5211 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.08 g/cm3 (20 °C) |