Acenaphthen zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,8-Ethylennaphthalin, Naphtho[1,8-a,b]cyclopentan, 1,2-Dihydroacenaphthylen

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14312.0100
8.14312.0100EA 59.5 EUR
8.14312.0100
Acenaphthen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Acenaphthen
Formel: C₁₂H₁₀
Molecular Weight: 154,21 g/mol
Siedepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Dichte: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135 °C (offener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003807
CAS-Nummer: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5520bcac8d97ebc91a4b9c3873c734cd4abd6427&vid=0cd04594d640995040d469a56bffa409d582f3ce&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.007 g/l (25 °C)
Melting Point 95 °C
Molar Mass 154.21 g/mol
Boiling Point 278 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.005 hPa (20 °C)
Flash Point 135 °C
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Synonyms 1,8-Ethylenenaphthalene
Hill Formula C12H10

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR