Bromtrimethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Trimethylsilylbromid, TMBS, Trimethylbromsilan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14324.0010 8.14324.0100
8.14324.0010EA 55.2 EUR
8.14324.0010 8.14324.0100
Bromtrimethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bromtrimethylsilan
Formel: C₃H₉BrSi
Siedepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 1,1895 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000048
CAS-Nummer: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2920
ADR: 8 (3),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 153.09 g/mol
Boiling Point 79 °C
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.4211 (25 °C, 589 nm)
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR