3-Methoxy-3-methyl-1-butanol zur Synthese

Lieferant: Merck

Synonyme: MMB, Lösungsmittel 39

8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
8.14337.0100EA 41.7 EUR
8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol zur Synthese
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Formel: C₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,9038 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044771
CAS-Nummer: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR