Lithiumtetrafluoroborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14347.0010
8.14347.0010EA 65.5 EUR
8.14347.0010
Lithiumtetrafluoroborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lithium tetrafluoroborate
Formel: BF₄Li
Molecular Weight: 93.74 g/mol
Dichte: 0.852 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011087
CAS-Nummer: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 324 °C (decomposition)
Molar Mass 93.74 g/mol