L-Homoserin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (S)-(-)-Homoserin, H-Hser-OH, (S)-(-)-2-Amino-4-hydroxybuttersäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14359.0001
8.14359.0001EA 94.8 EUR
8.14359.0001
L-Homoserin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L-Homoserin
Formel: C₄H₉NO₃
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Schmelzpunkt: 203 °C
MDL: MFCD00063090
CAS-Nummer: 672-15-1
EINECS: 211-590-6
Merck Index: 13,04760

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1100 g/l (30 °C)
Molar Mass 119.12 g/mol
Hill Formula C4H9NO3

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR