4,5-Difluorphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4,5-Difluorophthalic Anhydride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14389.0001
8.14389.0001EA 211 EUR
8.14389.0001
4,5-Difluorphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
4,5-Difluorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₂F₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08695033
CAS-Nummer: 18959-30-3
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 92 - 96 °C
Molar Mass 184.09 g/mol
Boiling Point 92 - 96 °C (14 hPa)
Flash Point 73 °C
Density 0.975 g/cm3
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR