(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamin zur Synthese
Lieferant: Merck
8.14399.0001
8.14399.0001EA
0
EUR
8.14399.0001
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamin zur Synthese
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamin
Formel:
C₁₄H₁₉FeN Molecular Weight: 257,16 g/mol |
MDL:
MFCD00066273 CAS-Nummer: 31886-58-5 |