Octyltriethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14414.0100
8.14414.0100EA
53.3
EUR
8.14414.0100
Octyltriethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Octyltriethoxysilan
Formel:
C₁₄H₃₂O₃Si Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 0,8515 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039883 CAS-Nummer: 2943-75-1 EINECS: 220-941-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 276.49 g/mol |
Boiling Point | 98 - 99 °C (2.7 hPa) |
Vapor Pressure | 0.1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 109 °C |
Refractive Index | 1.415 (25 °C, 589 nm) |
Density | 0.87 g/cm3 (20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...