N-(Hydroxymethyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(Hydroxymethyl)phthalsäureimid, N-(Hydroxymethyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14422.0100
8.14422.0100EA 59.1 EUR
8.14422.0100
N-(Hydroxymethyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
N-(Hydroxymethyl)phthalimid
Formel: C₉H₇NO₃
Molecular Weight: 177,16 g/mol
Siedepunkt: 415 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 149…150 °C
MDL: MFCD00005899
CAS-Nummer: 118-29-6
EINECS: 204-241-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 149 - 150 °C
Molar Mass 177.16 g/mol
Hill Formula C9H7NO3