(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (S)-N-(2-Benzoylphenyl)-1-benzylpyrrolidine-2-carboxamide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14473.0001
8.14473.0001EA 148 EUR
8.14473.0001
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenon
Formel: C₂₅H₂₄N₂O₂
Molecular Weight: 384,470 g/mol
MDL: MFCD00145260
CAS-Nummer: 96293-17-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 97 - 99 °C
Molar Mass 384.47 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR