2,2-Dichlorbutyrophenon zur Synthese
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14490.0005
8.14490.0005EA 0 EUR
8.14490.0005
2,2-Dichlorbutyrophenon zur Synthese
2,2-Dichlorbutyrophenon
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂O
CAS-Nummer: 66255-85-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 217.09 g/mol
Boiling Point 132 - 136 °C
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 2,2-Dichloropropyl phenyl ketone
Hill Formula C10H10Cl2O
Chemical Formula C6H5COC(Cl2)CH2CH3