Dimethyl adipate : dimethyl glutarate : dimethyl succinate (16:63:21) (Gemisch aus den Estern) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Imsol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14499.1000
8.14499.1000EA 47.7 EUR
8.14499.1000
Dimethyl adipate : dimethyl glutarate : dimethyl succinate (16:63:21) (Gemisch aus den Estern) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dimethyl adipate : dimethyl glutarate : dimethyl succinate
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay complete test mixture (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.086 - 1.090
Identity (IR) passes test