2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate zur Synthese
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14501.0050
8.14501.0050EA 196 EUR
8.14501.0050
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate zur Synthese
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate
Formel: C₂H₄ClNaO₃S.H₂O
MDL: MFCD00007531
CAS-Nummer: 1089719-72-1
EINECS: 241-935-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance) ≥ 98.0 %
Water (K. F.) 9.0 - 11.0 %
Identity (IR) passes test