Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 8-Hydroxychinoliniumhemisulfat Hemihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14528.0100
8.14528.0100EA 51.3 EUR
8.14528.0100
Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat
Formel: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Molecular Weight: 388,4 g/mol
MDL: MFCD00149610
CAS-Nummer: 207386-91-2
EINECS: 205-137-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 177 °C
Molar Mass 406.41 g/mol
pH 3.2 (H2O, 20 °C)