(±)-Campherchinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, DL-Camphoroquinone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14531.0010
8.14531.0010EA 158 EUR
8.14531.0010
(±)-Campherchinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-Campherchinon
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 166.22 g/mol
MDL: MFCD00064160
CAS-Nummer: 10373-78-1
EINECS: 233-814-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 198 - 201 °C
Molar Mass 166.22 g/mol
Synonyms 2,3-Bornanedione
Hill Formula C10H14O2