o-Phenylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14538.0005
8.14538.0250
8.14538.1000
8.14538.9050
8.14538.9025
8.14538.0005EA
27.9
EUR
8.14538.0005
8.14538.0250
8.14538.1000
8.14538.9050
8.14538.9025
o-Phenylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
o-Phenylendiamin
Formel:
C₆H₈N₂ Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 103 °C Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007721 CAS-Nummer: 95-54-5 EINECS: 202-430-6 UN: 1673 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07438 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 54 g/l (20 °C) |
Melting Point | 99 - 102 °C |
Molar Mass | 108.14 g/mol |
Bulk Density | 530 kg/m3 |
Boiling Point | 257 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.013 hPa (20 °C) |
Flash Point | 110 °C |
Explosion Limit | 1.5 %(V) |
Density | 1.14 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 540 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...