DL-Limonen zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14546.1000 8.14546.9050 8.14546.9021
8.14546.1000EA 87.9 EUR
8.14546.1000 8.14546.9050 8.14546.9021
DL-Limonen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-p-Mentha-1,8-dien
Formel: C₁₀H₁₆
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,8462 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062992
CAS-Nummer: 138-86-3
EINECS: 205-341-0
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05518

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -89 °C
Molar Mass 136.24 g/mol
Boiling Point 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.1 hPa (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR