2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadien zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (Buta-1,3-dien-2-yloxy)trimethylsilane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14551.0010 8.14551.0050
8.14551.0010EA 70.3 EUR
8.14551.0010 8.14551.0050
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadien zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadien
Formel: C₇H₁₄OSi
Molecular Weight: 142.27 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009852
CAS-Nummer: 38053-91-7
UN: 1993
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 142.27 g/mol
Boiling Point 124 °C (1013 hPa)
Flash Point 12 °C
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR