3-Methoxy-2-cyclohexen-1-on zur Synthese
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methoxycyclohex-2-enone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14561.0010
8.14561.0010EA 111 EUR
8.14561.0010
3-Methoxy-2-cyclohexen-1-on zur Synthese
3-Methoxy-2-cyclohexen-1-on
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126,16 g/mol
MDL: MFCD00236366
CAS-Nummer: 16807-60-6
EINECS: 240-837-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 32 - 35 °C
Molar Mass 126.16 g/mol
Boiling Point 114 °C (19 hPa)