Diisopropylazodicarboxylat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Diisopropyl diazene-1,2-dicarboxylate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14566.0051
8.14566.0051EA 114 EUR
8.14566.0051
Diisopropylazodicarboxylat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diisopropylazodicarboxylat
Formel: C₈H₁₄N₂O₄
Molecular Weight: 202,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008875
CAS-Nummer: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 202.2 g/mol
Boiling Point 75 °C (33.3 Pa)
Vapor Pressure 1.04 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR