Bis(2-ethylhexyl)sebacat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,10-Decandisäure2-ethylhexylester, Sebacinsäurebis(2-ethylhexyl)ester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14576.1000 8.14576.9010
8.14576.1000EA 82.8 EUR
8.14576.1000 8.14576.9010
Bis(2-ethylhexyl)sebacat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl)sebacat
Formel: C₂₆H₅₀O₄
Molecular Weight: 426.68 g/mol
Siedepunkt: 435
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 0.914 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 213
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009497
CAS-Nummer: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 426.68 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 200 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR