Triethylenglycolmonomethylether, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: mPEG3-Alcohol, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)ethanol, Methyl triglycol, m-PEG3-OH

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14587.1000
8.14587.1000EA 102 EUR
8.14587.1000
Triethylenglycolmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Triethylenglycolmonomethylether
Formel: C₇H₁₆O₄
Molecular Weight: 164,2 g/mol
MDL: MFCD00002875
CAS-Nummer: 112-35-6
EINECS: 203-962-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 245 - 255 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 133 °C
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 210 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR