1,2-Propylenglycoldiacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14588.1000
8.14588.1000EA 64.3 EUR
8.14588.1000
1,2-Propylenglycoldiacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2-Propylenglycoldiacetat
Formel: C₇H₁₂O₄
MDL: MFCD00026201
CAS-Nummer: 623-84-7
EINECS: 210-817-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 90 g/l (20 °C)
Molar Mass 160.16 g/mol
Boiling Point 190 - 191 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Explosion Limit 2.8 - 12.7 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 431 °C