N-Acetyl-DL-Valin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Acetamido-3-methylbutanoic acid, Ac-DL-Val-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14599.0050
8.14599.0050EA 84.3 EUR
8.14599.0050
N-Acetyl-DL-Valin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-DL-Valin
Formel: C₇H₁₃NO₃
Molecular Weight: 159.2 g/mol
MDL: MFCD00066065
CAS-Nummer: 3067-19-4
EINECS: 221-321-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 37 g/l (25 °C)
Melting Point 146 - 149 °C
Molar Mass 159.18 g/mol
Hill Formula C7H13NO3