Ethylendiammoniumdiiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14619.0025
8.14619.0025EA 59.9 EUR
8.14619.0025
Ethylendiammoniumdiiodid, Sigma-Aldrich®
Ethylendiammoniumdiiodid
Formel: C₂H₁₀I₂N₂
MDL: MFCD00035535
CAS-Nummer: 5700-49-2
EINECS: 227-186-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 315.92 g/mol
pH 4.0 - 6.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C2H10I2N2
Chemical Formula C2H8N2*2HI