4-Aminohippursäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric Acid, 2-(4-Aminobenzamido)acetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14621.0025
8.14621.0025EA 180 EUR
8.14621.0025
4-Aminohippursäure, Sigma-Aldrich®
4-Aminohippursäure
Formel: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
Siedepunkt: 441 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 199…202 °C
Dichte: 1,402 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007890
CAS-Nummer: 61-78-9
EINECS: 200-518-9
Merck Index: 13,00441

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 199 - 202 °C (decomposition)
Molar Mass 194.18 g/mol
Bulk Density 380 kg/m3
pH 3.0 - 3.5 (20 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR