L(+)-Glutaminsäure Hydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (S)-2-Aminopentanedioic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14632.0250 8.14632.9025
8.14632.0250EA 35.3 EUR
8.14632.0250 8.14632.9025
L(+)-Glutaminsäure Hydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutaminsäure Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₀ClNO₄
Molecular Weight: 183.59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012619
CAS-Nummer: 138-15-8
EINECS: 205-315-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 490 g/l (20 °C)
Melting Point 191 - 193 °C decomposes
Molar Mass 183.59 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
Density 1.525 g/cm3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR