2-Bromethylethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14667.0025
8.14667.0025EA 113 EUR
8.14667.0025
2-Bromethylethylether, Sigma-Aldrich®
2-Bromethylethylether
Formel: C₄H₉BrO
Molecular Weight: 153,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000237
CAS-Nummer: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
UN: 2340
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 153.01 g/mol
Boiling Point 125 - 127 °C (1013 hPa)
Flash Point 21 °C
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)