Benzylchlorformiat stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: CBZ-Cl (Z-Cl)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14688.0250
8.14688.0250EA 187 EUR
8.14688.0250
Benzylchlorformiat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Benzylchlorformiat
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,6 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000640
CAS-Nummer: 501-53-1
EINECS: 207-925-0
UN: 1739
ADR: 8,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -18 °C
Molar Mass 170.59 g/mol
Boiling Point 178 - 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 590 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR