Platin(II)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Platin(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O'), Platin(II)-2,4-pentandionat, Bis(2,4-pentandionato-O,O')platin(II), Di(2,4-pentandionato-O,O')platin(II)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14689.0001
8.14689.0001EA 249 EUR
8.14689.0001
Platin(II)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Platin(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄O₄Pt
Molecular Weight: 393,3 g/mol
Schmelzpunkt: 250…252 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000028
CAS-Nummer: 15170-57-7
EINECS: 239-223-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 250 - 252 °C
Molar Mass 393.3 g/mol