2-tert-Butyl-4-methylcyclohexanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Rootanol, 4-methyl-2-t-butylcyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-4-methylcyclohexan-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14694.0025
8.14694.0025EA
54
EUR
8.14694.0025
2-tert-Butyl-4-methylcyclohexanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyl-4-methylcyclohexanol
Formel:
C₁₁H₂₂O Molecular Weight: 170,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
67634-11-1 EINECS: 266-815-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | Slightly soluble (20 °C) |
Molar Mass | 170.3 g/mol |
Boiling Point | 215 - 216 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 104 °C |
Explosion Limit | 1.4 - 6.6 %(V) |
Density | 0.9 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 275 °C |
Melting point | +112...+113 °C |
Vapour pressure |
|
Assay isomers (GC, area%) | ≥97% (a/a) |
Identity (IR) | Passes test |
Storage temperature | +15...+25 °C |