4,5-Diamino-6-hydroxy-2-pyrimidinethiol hemisulphate-1,5-hydrate zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bis(6-amino-4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinaminium) sulphate, 4(1H)-Pyrimidinone, 5,6-diamino-2,3-dihydro-2-thioxo-, sulphate (2:1)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14702.0005
8.14702.0005EA 77.8 EUR
8.14702.0005
4,5-Diamino-6-hydroxy-2-pyrimidinethiol hemisulphate-1,5-hydrate zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4,5-Diamino-6-hydroxy-2-pyrimidinethiol hemisulphate-1,5-hydrate
Formel: C₈H₁₄N₈O₆S₃
Molecular Weight: 414,442 g/mol
CAS-Nummer: 207226-25-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7839a05d85dc657a9074ce612b1f9a2f6f960c5e&vid=7839a05d85dc657a9074ce612b1f9a2f6f960c5e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 235 °C
Hill Formula C8H14N8O6S3*(H2O)n
Assay ≥97,0% (a/a)
Identity Passes test