Dimethoxy(diisopropyl)silan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14719.0025
8.14719.0025EA 166 EUR
8.14719.0025
Dimethoxy(diisopropyl)silan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dimethoxy(diisopropyl)silan
Formel: C₈H₂₀O₂Si
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00239343
CAS-Nummer: 18230-61-0
EINECS: 421-540-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 176.33 g/mol
Boiling Point 164 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.14 hPa (20 °C)
Flash Point 44 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR