Dimethoxy(diisobutyl)silan zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diisobutyldimethoxysilane
MQ200
8.14720.0025 8.14720.0100
8.14720.0025EA 65.3 EUR
8.14720.0025 8.14720.0100
Dimethoxy(diisobutyl)silan zS, Sigma-Aldrich®
Dimethoxy(diisobutyl)silan
Formel: C₁₀H₂₄O₂Si
Molecular Weight: 204.38 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236510
CAS-Nummer: 17980-32-4
UN: 3082
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 13.4 mg/l (25 °C) Hydrolysis
Molar Mass 204.38 g/mol
Boiling Point 188 °C (1025 hPa)
Vapor Pressure 0.75 hPa (25 °C)
Flash Point 62 °C
Density 0.863 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C