4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14722.0100
8.14722.0100EA 73.5 EUR
8.14722.0100
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin
Formel: C₉H₂₀N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005984
CAS-Nummer: 36768-62-4
EINECS: 253-197-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 12 - 15 °C
Molar Mass 156.27 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure = - 20 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C
Refractive Index 1.469 (25 °C)
Density 0.893 g/cm3 (20 °C)
pH 12.3 (99 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C