Kalium-2,5-dihydroxybenzolsulfonat zur Synthese

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,5-Dihydroxybenzenesulphonic acid potassium sal, Hydroquinonesulphonic acid potassium salt, Potassium 2,5-dihydroxybenzenesulphonate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14729.0050 8.14729.0250
8.14729.0050EA 0 EUR
8.14729.0050 8.14729.0250
Kalium-2,5-dihydroxybenzolsulfonat zur Synthese
Kalium-2,5-dihydroxybenzolsulfonat
Formel: C₆H₅KO₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007475
CAS-Nummer: 21799-87-1
EINECS: 244-584-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 250 - 251 °C
Molar Mass 228.27 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR