Kalium-2,5-dihydroxybenzolsulfonat zur Synthese
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Dihydroxybenzenesulphonic acid potassium sal, Hydroquinonesulphonic acid potassium salt, Potassium 2,5-dihydroxybenzenesulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14729.0050
8.14729.0250
8.14729.0050EA
0
EUR
8.14729.0050
8.14729.0250
Kalium-2,5-dihydroxybenzolsulfonat zur Synthese
Kalium-2,5-dihydroxybenzolsulfonat
Formel:
C₆H₅KO₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007475 CAS-Nummer: 21799-87-1 EINECS: 244-584-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 250 - 251 °C |
Molar Mass | 228.27 g/mol |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...