DL-Apfelsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-Hydroxy-1,4-butandisäure, (±)-Hydroxybernsteinsäure, (±)-Apfelsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14737.1000
8.14737.5000
8.14737.1000EA
67.1
EUR
8.14737.1000
8.14737.5000
DL-Apfelsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
DL-Apfelsäure
Formel:
HOOCCH(OH)CH₂COOH Molecular Weight: 134.09 g/mol Siedepunkt: 306 Schmelzpunkt: 131…132 °C Dichte: 1.601 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064212 CAS-Nummer: 617-48-1 EINECS: 230-022-8 Merck Index: 13,05730 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 558 g/l (20 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 134.08 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Flash Point | 203 °C |
Density | 1.60 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.3 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 349 °C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...