N-Methylpiperidin-2-ethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14739.0025
8.14739.0025EA 69.3 EUR
8.14739.0025
N-Methylpiperidin-2-ethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-Methylpiperidin-2-ethanol
Formel: C₈H₁₇NO
Molecular Weight: 143,226 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673141
CAS-Nummer: 533-15-3
EINECS: 208-554-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 143.23 g/mol
Boiling Point 175 - 178 °C
Flash Point 106 °C
Refractive Index 1.48 (20 °C)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 11.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)