Ethyloleat Gemisch aus Estern stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14762.0250 8.14762.1000
8.14762.0250EA 41.1 EUR
8.14762.0250 8.14762.1000
Ethyloleat Gemisch aus Estern stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethyloleat

The material is stabilised with Butylhydroxyanisole (BHA). At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.

Formel: C₂₀H₃₈O₂
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009579
CAS-Nummer: 111-62-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 168 °C (1.3 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR