2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidinsulfat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one sulphate, 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulphate, 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14764.0025
8.14764.0025EA 54.9 EUR
8.14764.0025
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidinsulfat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidinsulfat
Formel: C₄H₉N₅O₅S
Molecular Weight: 239,21 g/mol
MDL: MFCD00012785
CAS-Nummer: 39267-74-8
EINECS: 254-393-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 350 °C
Bulk Density 480 kg/m3
pH 2 - 3 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C4H9N5O5S
Chemical Formula C4H7N5O . x H2SO4