N-Methylmorpholin-N-oxid 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14779.0250 8.14779.1000
8.14779.0250EA 41.1 EUR
8.14779.0250 8.14779.1000
N-Methylmorpholin-N-oxid 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
N-Methylmorpholin-N-oxid
Formel: C₅H₁₁NO₂
MDL: MFCD00005947
CAS-Nummer: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -70 °C
Boiling Point 100 °C
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR