Trifluoroborane acetonitrile complex, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14784.0100
8.14784.0100EA 49.4 EUR
8.14784.0100
Trifluoroborane acetonitrile complex, Sigma-Aldrich®
Trifluoroborane acetonitrile complex
Formel: BF₃·CH₃CN
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,875 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 10 °C
MDL: MFCD28125563
CAS-Nummer: 420-16-6
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay BF3 (acidimetric) 15.0 - 19.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.870 - 0.880


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR